Learn More
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Nickel-Tiegeln. Bei Arbeitstemperaturbereichen bis 350 °C hat die Nickel Electro™ Nickeltiegel eine konstant lange Lebensdauer.
Marke: Nickel Electro™ 4
Beschreibung
- Hohe Form, ohne Deckel
- Geeignet für starke Laugen und Phosphorsäure
- Beständig gegen HF und Cl2 unter 500 °C und HCl
- Kapazität und Maße sind ungefähre Angaben
- Der Arbeitstemperaturbereich von bis zu 350 °C gewährleistet eine lange Lebensdauer des Tiegels
- Im Analyselabor stellen Nickeltiegel einen kostengünstigen Tiegel dar
- Kann für die Forschung, Experimente, chemische Analysen, Tests, Qualitätskontrollen und Ausbildung verwendet werden
Spezifikation
Nickel | |
1 Stück | |
25 ml | |
35 mm |
350 °C | |
0,5 mm | |
35 mm | |
Labor-Schmelztiegel |