Learn More
Nickel Electro™ Giebeldeckel aus Edelstahl
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ Giebeldeckel aus Edelstahl minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
Marke: Nickel Electro™ SL4-38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Isolierter Griff
- Minimiert Wärmeverluste
- Reduziert die Verdunstung
- Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
Spezifikation
Edelstahl-Giebeldeckel | |
38 l gerührtes Bad | |
Rostfreier Stahl | |
3 Jahre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Giebeldeckel aus Edelstahl > Kann verwendet werden mit: Für 38 l Rührbäder und Umwälzbäder
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur