Learn More
MP Biomedicals™ Taq DNA-Polymerase
Eine thermostabile DNA-Polymerase, die für PCR, RT-PCR, DNA-Sequenzierung und DNA-Markierung verwendet wird.
Marke:  MP Biomedicals™ 11EPTQD025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11487020
  • 161.00 CHF / 250 Einheiten
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Taq Polymerase katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge. Sie zeigt sowohl 5' bis 3' Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten.
Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74°C.
Taq Polymerase katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge. Sie zeigt sowohl 5‘' bis 3' Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten.
Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
Flüssig
Standard-PCR, RT-PCR, Sequenzierung, Markierung von Nukleinsäuren
Taq DNA-Polymerase
250U
5 U/μl
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Taq DNA-Polymerase > 250 U