Learn More
Labconco™ Beheizte Produkt-Einlegeböden, klein
Die beheizten Produkt-Einlegeböden bestehen aus drei Aluminiumregalen mit 1/4 in. hohen Rändern, drei Trägerstangen aus Edelstahl, neun Klemmen zur Höhenverstellung der Einlegeböden, einem Niederspannungstransformator mit variabler Wärmeregelung bis +40 °C (+104 °F) und drei Gummifüßen.
Marke: Labconco™ 7509201
Beschreibung
Die beheizten Produkt-Einlegeböden bestehen aus drei Aluminiumregalen mit 1/4 in. hohen Rändern, drei Trägerstangen aus Edelstahl, neun Klemmen zur Höhenverstellung der Einlegeböden, einem Niederspannungstransformator mit variabler Wärmeregelung bis +40 °C (+104 °F) und drei Gummifüßen. Die Produkt-Einlegeböden sind für Schüttgutproben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen geeignet. Für die Montage in Trockenkammern (separat erhältlich) ausgelegt.Spezifikation
Beheizter Einlegeboden | |
CE | |
0 bis 300 V |
Aluminium | |
Trockenkammern |