Learn More
BRAND™ Polystyrol-Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz
In Deutschland hergestellte Premium-Küvetten
Marke:  BRAND™ 759030
19.89 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15520814
  • 25.05 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vierseitige, klare Einwegküvetten von BRAND in Premium-Qualität für beste Ergebnisse bei Fluoreszenzanwendungen.
  • Wählen Sie Polystyrol für allgemeine Anforderungen im sichtbaren Bereich (340 - 800 nm).
  • Wählen Sie proprietäre UV-Kunststoffküvetten ohne Autofluoreszenz für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis für Assays im Bereich von 230 bis 800 nm.
  • 10 mm-Lichtpfad für die meisten Fluorimeter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluorimeter-Küvette
2.5 bis 4.5 ml
12.5 mm
10 mm
Fluorometer
Fluormetrie
Vierseiten-Küvette, klar, für die Flourimetrie, von BRAND. Polystyrol, Packung mit 100 Stück
Polystyrol
100
45 mm
12,5mm
Name des Produkts
BRAND™ Polystyrol-Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz > Polystyrol, Packung mit 100 Stck.