Learn More
BRAND™ Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz
In Deutschland hergestellte Premium-Küvetten
Marke:  BRAND™ 759125
51.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15594789
  • 53.15 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • BRAND premium quality four sided clear disposable cuvettes for best results in fluorescence applications.
  • Choose polystyrene for general purpose requirements in the visible range (340-800nm).
  • Choose proprietary UV-plastic cuvettes with virtually no autoflourescence for best signal to noise ratio for assays in the 230-800nm range.
  • 10mm lightpath to fit most fluorimeters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluorimetrie-Küvette
ja
UV-transparent Plastic
100
230 to 800 nm
Flourometer
Fluormetrie
BRAND four sided clear cuvettes for fluorimetry. Proprietary UV-plastic. Package of 100
2.5 bis 4.5 ml
12.5mm
10 mm
45 mm
12.5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz > Proprietary UV-plastic, Pack of 100