Learn More
BRAND™ Küvettenkappen
Sorgt für eine dichte Versiegelung, ermöglicht die Lagerung von Proben bei bis zu -20 °C.
Marke: BRAND™ 759240
17.29 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Runde Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss und ermöglichen die Lagerung von Proben bei bis zu -20°C.Farbige Deckel sind für eine leichte Probenidentifikation.
Typ: Deckel für UV-Küvette mikro, grün
Spezifikation
Küvettenkappe | |
Ja | |
100/Packung | |
Rund |
Blau | |
Polyethylen | |
Ultramikro UV-Küvetten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
2Stunden
2Minuten
56Sekunden
59