Learn More
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter
Für hochgenaues Pipettieren. Integra Biosciences™ Pipettenhalter sind dank ihres bunten Aussehens und dem gut ausgeglichenen Gewicht die beliebteste Pipettierhilfe.
Marke:  Integra Biosciences™ 155015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10195551
  • 544.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kabelloser Pipettier-Controller.
  • Extrem leicht, kompakt und einfach anzuwenden.
  • Mit einem wiederaufladbaren 9 V NiMH-Akku, der einfach oben am Griff eingeschoben wird.
  • Eine Aufladung reicht zum Befüllen und Spülen von mindestens 500 x 50 ml-Pipetten.
  • Für Standardpipetten von 0.1 bis 100 ml.
  • In fünf transparenten Farben und traditionellem Hellgrau für einfache Identifizierung.
  • Mit Akku, einem Netzteil für 230 V/50 Hz, sterilem Filter und Wandhalterung.
Spezifikation
Spezifikation
Nickel-Metallhydrid
0,45 μm
Hydrophobe Membran
50 Hz
Grün
Pipettenhalter
230 V
Videos
  • Integra Biosciences - Pipetboy acu pipette filler
    Pipetboy acu is ideal for use with all commercially available serological pipettes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Integra Biosciences Pipetboy acu pipette filler
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter > Grün