Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe
Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff.
Marke: Thermo Scientific™ 9541
371.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllern längeres, ermüdungsfreies Pipettieren durch. Diese Geräte haben ein ergonomisches Design und bieten eine einfache, effiziente Pipettierleistung sowie maximalen Pipettierkomfort. Sie sind leicht und kabellos und mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der einen dreimal längeren Betrieb zwischen zwei Ladevorgängen als vergleichbare Geräte ermöglicht. Zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas und Kunststoff.
Funktionsanzeige
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt die verbleibende Akkuleistung und die eingestellte Geschwindigkeit an
Drehzahlregelung
- Getrennte Regelung der Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeit sorgt für eine präzise Kontrolle der Pipettiergeschwindigkeit und verringert die Gefahr des Überpipettierens bei kleineren Pipetten
- Wählen Sie mit einem einfachen “+” oder “-” eine von acht Pipettiergeschwindigkeiten aus, die auf dem LCD-Display angezeigt werden
Allzeit einsatzbereit
- Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine lange Betriebszeit pro Ladung und kennt keinen Memory-Effekt
- Über die Schnellladefunktion wird eine Aufladung von 80 % innerhalb einer Stunde erreicht; der Akku ermöglicht mit einer Ladung bis zu 15 Stunden Dauerbetrieb
Serviceleistungen
2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite
Spezifikation
Lithium-Ionen | |
8 | |
S1 | |
0.45 Mikrometer, Standard | |
S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte | |
2 Jahre mit Web-Registrierung | |
100 bis 240 V | |
50/60 Hz |
Grün | |
Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff | |
1 bis 100 ml | |
Serologische Pipetten aus Glas oder Kunststoff aller großen Marken, 1 bis 100 ml | |
3 Stunden | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
0.2 A |
Videos
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
Aktionen
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-26
Neues Angebot Jetzt sparen