Learn More
BRAND™ accu-jet™ S, inkl. Netzteil Universal
GREENER_CHOICE
Mit dem Pipettierhelfer accu-jet™ S holen Sie sich Vielseitigkeit und Ausdauer ins Team.
Marke:  BRAND™ 26352
412.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17354560
  • 595.00 CHF / 1 Set
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 NiMH/AAA
Benzin
Soft Push Button
1
Pipetten-Controller
0.2 μm PTFE
10°bis 40 °C
23,9 cm
6,2 cm
Autoklavierbar
Reusable
Polycarbonat, PBT
Unsteril
3214,80 ccm
Universal-Netzadapter (100 bis 240 V, 50/60 Hz)
12 Monate
23 cm
639 g
Videos
  • Brand Accujet S (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Accujet S (EN)
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ accu-jet™ S, inkl. Netzteil Universal > Benzin