Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
Marke:  Invitrogen™ 12356005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15565033
  • 162.00 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
  • 5X Pufferlösung optimiert
  • Zur Verwendung mit Invitrogen Platinum SuperFi DNA-Polymerase
  • Puffer enthält 7,5 mM MgCl2
  • Bietet 1,5 mM MgCl2 in endgültigen Reaktionsbedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 x 1,25 ml 5X SuperFi Green-Puffer
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
4 × 1,25 ml
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
4 x 1.25 mL
Platinum SuperFi DNA-Polymerase
Nass- oder Trockeneis
DNA
Green
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2873766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12356005
Chargennummer2915997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number12356005
Chargennummer2917883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number12356005
Chargennummer2917866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number12356005
Chargennummer3058451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number12356005
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers > Green, 4 x 1.25 mL