Learn More
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen für Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
Passen Sie die aktuellen Modelle Dispensette™ Seripettor™, Titertte™ und QuikSip™ an gängige Flaschengrößen an.
Marke: BRAND™ 704340
12.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Zur Verwendung mit Dispensette™ seripettor™ Titrette™ und QuikSip™ Flaschenaufsatzspendern
Spezifikation
Flaschen-Gewindeadapter | |
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ und QuikSip™ | |
GL 32/S 40 |
Polypropylen | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen für Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser > Für S-40-Flaschengewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur