Learn More
Hirschmann™ Pipetus-Junior .
Ermöglicht ein definiertes Ansaugen des Pipettiermediums durch einfachen Druck auf die Pumptaste. Der Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Junior Pipettenfüller saugt etwa 2 ml pro Hub an. Dieses Volumen lässt sich durch mehrfachen Druck vervielfachen.
Marke:  Hirschmann™ 9902000
119.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10222751
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hervorragend als manueller Pipettenfüller durch die überlegene Detailqualität und ergonomische Form. Ermöglicht das definierte Absaugen des Pipettiermediums. Durch einmaliges Drücken des Pumpenknopfes werden jeweils ca. 2 ml angesaugt. Durch mehrfaches Drücken wird dieses Volumen multipliziert. Der hydrophobe PTFE-Membranfilter ist serienmäßig mit integriertem Überlaufschutz ausgestattet. Das volumetrisch genaue Pipettieren durch exaktes Dosieren des Pipetteninhalts wird auch bei Entwässerungs- und Entlüftungspipetten per Knopfdruck gesteuert. Die ausgeklügelte ergonomische Form unterstützt ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Der Sitz aller Pipetten ist mit einem Silikonadapter absolut dicht verschlossen
  • Feindosierventile
  • Hydrophober PTFE-Membranfilter mit 0.2 μm Porengröße
  • Für Mess-, Volumen- und Pasteurpipetten von 0.5 bis 25 ml (oder 0.1 bis 200 ml)
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
0.2um
Präzises Pipettieren
0,5 bis 25 ml oder 0,1 bis 200 ml
130 g
Junior
Pipettenfüller
Mess-, volumetrische und Pasteurpipetten
Pipettierhalter und Filter