Learn More
Fisherbrand™ Elektronische Pipettierhilfe
Eine leistungsstarke, leichte und ergonomisch entwickelte Pipettierhilfe für alle gängigen Glas- oder Kunststoffpipetten
Marke:  Fisherbrand™ FB_Accumaxfiller_EU
66.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15840053
  • 426.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsfähige und dennoch leise Pumpe
  • Ergonomisches Design
  • Druckknöpfe mit weichem Griff
  • Doppeltes Sicherheitsventil
  • Autoklavierbarer Pipettenkonus
  • Zwei Geschwindigkeiten-Modi (schnell und langsam) sowie Schwerkraftentleerung
  • Der Schalter auf der Oberseite des Controllers sorgt für eine einfache Bedienung
  • Die Kontroll-LED leuchtet rot, wenn der Akku schwach ist
  • Kann kontinuierlich 8 Stunden lang betrieben werden
  • Ein auswechselbarer Membranfilter schützt das Gerät vor Kontamination, die durch die Pipette aufgesaugt werden.
  • Kann während des Ladevorgangs benutzt werden
Pipetten, Pipettierhilfen, Liquid Handling
Spezifikation
Spezifikation
1000-mAh-NiMH-Batterien
Blau
Pipetten-Controller
Hydrophober PTFE-Membranfilter
Serologische Pipette aus Glas oder Kunststoff
Zwei (schnell und langsam, sowie Schwerkraftentleerung)
2 x 1.2 V/1000-mAh-NiMH-Batterien
Konische Form
Druckknöpfe mit weichem Griff
0,1 bis 200 ml
Druckknopf
Pipettierhilfe, Ladegerät (EU-Stecker), Desktop-Ständer, Wandhalterung, zwei Ersatz-Membranfilter: 0.20μ m und 0.45μ m, Bedienungsanleitung, Batterien
2 bis 3 Stunden
1.2 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elektronische Pipettierhilfe > Elektronische Pipettierhilfe