Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Motorisierte Pipettierhilfe
Der MACROMAN™ ist eine präzise Pipettierhilfe für Glas- und Kunststoffpipetten. Er kann einen Volumenbereich von 0.1 bis 100 ml verarbeiten.
Marke: Gilson™ F110120
450.02 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Absaug- und Dispensiergeschwindigkeit kann mit druckempfindlichen Auslösern oder mit dem Daumenrad während des Pipettierens eingestellt werden
- Die Geschwindigkeit kann in weniger als drei Sekunden auf bis zu 25 ml eingestellt werden
- Der Bildschirm zeigt kontinuierlich den Batteriestatus und die Einstellung der Absaug-/Dispensiergeschwindigkeit an
- Ergonomischer Griff mit breiten Auslösern für maximalen Komfort und stressfreies Pipettieren
- Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine längere, vibrationsfreie Verwendung bei reduzierter Ladezeit
- Erhöhen Sie die Präzision, indem Sie den Durchflussmodus von langsamen Tropfen bis hin zur schnellen Dispensierung wählen
- Im Lieferumfang sind Ständer für die stabile und einfache Lagerung des Pipettenreglers auf dem Labortisch enthalten
- Verfügt außerdem über einen integrierten, verstellbaren Seitenständer
Spezifikation
Lithium-Ionen | |
0.1 bis 100 ml | |
Glas- und Kunststoffröhrchen | |
10° bis 40 °C |
Weniger als 3 Sekunden mit 0,45-µm-Filter für 25 ml; weniger als 6 Sekunden mit 0,45µ-m-Filter für 50 ml | |
Aspiration, Dispensieren | |
1 Pk. | |
205 g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%