Learn More
Heathrow Scientific™ Scientific Pipettierhilfe mit Lithium-Ionen-Akku
Mit vielen Funktionen für komfortables und präzises Pipettieren. Heathrow Scientific™ RF3000™ Pipettierhilfen mit Lithium-Ionen-Akku verfügen über eine leistungsstarke Pumpe für schnelle und doch schonende Aspiration und Dispensierung. Dazu kommen verstellbare Ventile und eine Mikroprozessorsteuerung für gleichbleibende Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
Marke: Heathrow Scientific™ HS3000
137.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
5 Jahre Garantie (ausschließlich Batterie und Filter)
Komfortabel und anwenderfreundlich
- Die Füll- und Abgabegeschwindigkeit lässt sich einfach durch Drücken der großen Modus-Taste einstellen
- Universalgriff und weich beschichtete Auslöser mit Richtungsanzeige, für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Leicht und ergonomisch ausbalanciert
- Die LED-Anzeigen zeigen Modus und niedrigen Batteriestand an
- Anpassbarer ID-Bereich und farbige Nasenkonen zur Unterscheidung von Aufgaben oder Benutzern
- Zwei Halter: Tischständer und Wandhalterung
Präzise, zuverlässig und langlebig
- Empfindliche, einstellbare Ventile mit drei Modi: hoch, niedrig, Schwerkraft
- Die leistungsstarke Pumpe ermöglicht schnelles Ansaugen und Dispensieren
- Mikroprozessorgesteuert für Zuverlässigkeit und Genauigkeit
- Nasenkonusadapter zur Stabilisierung kleinerer 1 ml-Pipetten
- Hydrophobe Filter mit 0,45 μm sind leicht erhältlich und nicht markengebunden
- UV-beständiges Gehäuse
Flexible Stromversorgung
- Der einfach austauschbare, schnell aufladbare Li-Ionen-Akku ermöglicht einen Dauerbetrieb von 20 Stunden
- Betrieb mit 100 bis 240 Volt-Spannungsversorgung
- Universalmodell für verschiedene Spannungen und Steckeradapter
- Kann während des Gebrauchs aufgeladen werden
Spezifikation
Ja | |
Getestet auf Erfüllung der US-, kanadischen und europäischen Sicherheits- und EMV-Normen | |
Weiß | |
Graduated and Volumetric Glass or Plastic Serological Pipette | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
1 bis 100 ml | |
1 bis 100 ml, Glas und Kunststoff | |
3 | |
5 Jahre | |
100–240 V |
Lithium-Ion | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Ergonomisch | |
0,45 μm | |
Pipetten-Controller | |
Hydrophobe Membran | |
|
|
60 Minuten | |
152 x 152 x 41 mm | |
Zertifizierte Qualität |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%