Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Zubehör für Signalhorn und Stroboskop
Dank der akustischen/visuellen Warnung vereinen das Signalhorn und das Stroboskop die Merkmale eines Mini-Echolotes mit einer Xenon-Blitzleuchte. Geeignet für interne oder externe Standorte, an denen eine Kombination aus hoher Schallleistung und visuellem Signal erforderlich ist. PLC-kompatibel. Ideal für Wand- oder Plattenmontage.
Marke:  PureAire Monitoring Systems, Inc. 42002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16228821
  • 312.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig integrierter Xenon-Blitzstromkreis
  • Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
  • Typ 4X, IP54
  • CE konform
  • Der LP7-Signalgeber mit akustischer/optischer Warnung kombiniert die Merkmale eines Mini-Echolotors mit einem vollständig integrierten Xenon-Blitzstromkreis. Das Ergebnis ist ein attraktives Gerät, das für interne oder externe Standorte geeignet ist, an denen eine Kombination aus hoher Schallleistung und visuellem Signal erforderlich ist.
  • Die Betriebsspannung reicht von 18 bis 30 VDC mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 68 mA. Der LP7 hat zwei umschaltbare Tonmuster Wechselnd und Kontinuierlich.
  • Der LP7 hat einen Bereich von 82 bis 100 dB @ 10′ (92 bis 110 dB @ 1 m), abhängig vom gewählten Ton. Die Lautstärkeregelung erfolgt über einen Druckschalter, der eine 20 dB-Einstellung ermöglicht.
  • Der LP7 verfügt über eine helle Xenon-Blitzleuchte, die 0,7 Joule Lichtenergie mit einer Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute erzeugt. Die Leuchte funktioniert gemeinsam mit jedem ausgewählten Ton. Der Signalgeber des Signalmodells LP7 ist SPS-kompatibel. Er eignet sich ideal für Wand- oder Plattenmontage, bei denen eine niedrige Spannung erforderlich ist.
Certifications
CE-Zeichen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
CE / RoHS
0,7 Joule Lichtenergie mit einer Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute
7 x 7 x 7 Zoll
17,78 cm
17,78 cm
18 – 30 VDC
17,78 cm
Rot
3,66 in.
7 in.
7 in.
Strapazierfähig aus ABS
7 in.
Name des Produkts
PureAire Monitoring Systems, Inc. Zubehör für Signalhorn und Stroboskop > Rotes Stroboskop