Learn More
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetrührer
Mit 6 oder 15 Aufnahmen für Becher mit einem maximalen Durchmesser von 85 bzw. 64 mm. Der Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetrührer eignet sich optimal als Thermostatvorrichtung für Proben bei gleichzeitigem Einsatz eines Umwälzwasserbads.
Marke:  Velp Scientifica™ F203A0177
789.07 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10065971
  • 938.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
80 - 1.500 U/min
Rostfreier Stahl
Analog
100/240 V
370 x 230 x 51,5 mm
230 mm
50/60 Hz
Magnetrührer
6
6 x 400 ml
Rechteckig
3,6 W
51,5 mm
Rechteckig
Metall
1,75 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetrührer > Fassungsvermögen:400 ml