Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe
Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff.
Marke:  Thermo Scientific™ 9521
602.03 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10626293
  • 903.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllern längeres, ermüdungsfreies Pipettieren durch. Diese Geräte haben ein ergonomisches Design und bieten eine einfache, effiziente Pipettierleistung sowie maximalen Pipettierkomfort. Sie sind leicht und kabellos und mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der einen dreimal längeren Betrieb zwischen zwei Ladevorgängen als vergleichbare Geräte ermöglicht. Zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas und Kunststoff.
Funktionsanzeige
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt die verbleibende Akkuleistung und die eingestellte Geschwindigkeit an
Drehzahlregelung
  • Getrennte Regelung der Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeit sorgt für eine präzise Kontrolle der Pipettiergeschwindigkeit und verringert die Gefahr des Überpipettierens bei kleineren Pipetten
  • Wählen Sie mit einem einfachen “+” oder “-” eine von acht Pipettiergeschwindigkeiten aus, die auf dem LCD-Display angezeigt werden
Allzeit einsatzbereit
  • Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine lange Betriebszeit pro Ladung und kennt keinen Memory-Effekt
  • Über die Schnellladefunktion wird eine Aufladung von 80 % innerhalb einer Stunde erreicht; der Akku ermöglicht mit einer Ladung bis zu 15 Stunden Dauerbetrieb
Serviceleistungen
2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ionen
8
S1
0.45 Mikrometer, Standard
S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte
2 Jahre mit Web-Registrierung
100 bis 240 V
50/60 Hz
Blau
Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff
1 bis 100 ml
Serologische Pipetten aus Glas oder Kunststoff aller großen Marken, 1 bis 100 ml
3 Stunden
100 bis 240 V, 50/60 Hz
0.2 A
Videos
  • Thermo Scientific - S1 pipette filler - Redefining pipetting performance
    Your time is valuable and faster performance is essential. Trust the S1 pipette filler to deliver everything you need to stay productive in the lab.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
    • Thermo Scientific - S1 pipette filler - Redefining pipetting performance
      Your time is valuable and faster performance is essential. Trust the S1 pipette filler to deliver everything you need to stay productive in the lab.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      One moment while we fetch your results.
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe > S1-Pipettenfüller, blau