Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
Marke:  BRAND™ 150040
38.04 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10455771
  • 41.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalknatronglas nach DIN 12341
  • Geschliffene Kanten
  • Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12341
Kalknatronglas
Uhrglas
80 mm
Flach
Rund
Poliert
Name des Produkts
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas > Durchmesser:80mm