Learn More
Gibco™ Neurobasal™-A Medium
GREENER_CHOICE
Neurobasal™-A Medium
Marke:  Gibco™ 10888022
122.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
122.12 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11540366
  • 144.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Neurobasal™-A Medium ist ein Basismedium, das die speziellen Anforderungen für Kulturen pränataler und embryonaler neuronaler Zellen bei Verwendung mit GIBCO™ B-27™ Supplement erfüllt. Neurobasal™-A Medium kann zum Züchten neuronaler Zellen aus Hippocampus, Cortex und anderen Bereichen des Gehirns verwendet werden. Neurobasal™-A Medium ermöglicht die lang- und kurzfristige Erhaltung homogener Populationen neuronaler Zellen ohne die Notwendigkeit einer Astrozyten-Nährschicht.
Fügen Sie Ihre eigenen Zusätze hinzu
In allen Neurobasal™ Medien sind weder L-Glutamin, L-Glutaminsäure noch Asparaginsäure enthalten. Neurobasal™ Medien müssen mit 0,5 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™-I Supplement und entweder einem serumfreien Ergänzungsstoff (z. B. B-27™ Supplement oder N-2 Supplement) oder mit Serum ergänzt werden. Für das erste Ausplattieren sollten 25 μM Glutaminsäure hinzugefügt werden.
Qualitätskontrolltests
Alle Neurobasal™ Medien werden auf pH-Wert, Osmolalität, Endotoxin und eine Kontamination durch Bakterien und Pilze getestet. Die Osmolalität von Neurobasal™-A ist nachgewiesenermaßen für postnatale und adulte ZNS-Neuronen optimal.
Neurobasal™-A Medium enthält Phenolrot. Wenn Phenolrot Ihre Anwendungen beeinträchtigt, bieten wir auch Neurobasal™-A Medium, minus Phenolrot an.
Neurobasal™-A Medium ist für postnatale und adulte Gehirnneuronen optimiert. Für die Kultivierung pränataler und embryonaler Neuronen bieten wir Neurobasal™ Medium an.
Sehen Sie sich die gesamte Neurobasal™ Produktlinie an.
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte für neuronale Zellkulturen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
serumfrei
Flüssig
Phenolrot
500 mL
Endotoxin, Leistung, Sterilität, Osmolalität, pH
Nervenzellen
Neuronale Zellkultur
Neurobasal Medium
Neurobasal™
Umgebungstemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2473312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10888022
Chargennummer2565981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10888022
Chargennummer2563527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10888022
Chargennummer2578241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10888022
Chargennummer2452461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10888022
Name des Produkts
Gibco™ Neurobasal™-A Medium > 500 ml