Learn More
Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren (100x)
Wird als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedien zum Erhöhen von Zellwachstum und Zellviabilität verwendet
Marke: Gibco™ 11140050
135.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enthält die gleichen nicht essenziellen Aminosäuren wie das standardmäßige Minimum Essential Medium (MEM) bei einer 100x höheren Stärke
- Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
100 X | |
Aminosäure-Supplement | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
100 mL |
Säugetierzellen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
0,9 | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: amino acids
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.