Learn More
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Eine Alternative zu L-Glutamin mit höherer Stabilität, was die Zellviabilität verbessert
Marke:  Gibco™ 35050061
123.20 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
139.95 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13462629
  • 161.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Eignet sich für adhärente und Suspensionskulturen von Säugetierzellen, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist
  • Wird als 200 mM L-Alanyl-L-Glutamin-Dipeptid in 0,85%iger NaCl-Lösung angeboten
  • Im Vergleich zu L-Glutamin: Minimiert toxische Ammoniakansammlungen; verbessert die Zellviabilität und das Zellwachstum; bleibt über einen breiten Bereich von Temperaturen stabil
  • Die Zellen spalten die Dipeptidbindung, um L-Glutamin bei Bedarf freizusetzen, Abfallansammlungen zu verhindern und während der Langzeit-Kultur eine frische Versorgung mit L-Glutamin aufrechtzuerhalten
  • Kulturen mit niedrigeren Ammoniak-Konzentrationen zeigen eine verbesserte Zellviabilität
  • Darüber verbleiben die Kulturbedingungen wegen der ständigen Konzentration besser unter Kontrolle, was bei L-Glutamin nicht möglich ist
  • Bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert ist
Zellkultur, klinische, klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Karyotypisierung, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 ° C
Alternative Lagerbedingungen: -5 °C bis -20 °C und 2 °C bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Säugetierzellkultur
GlutaMAX
Klinische und translationale Forschung
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
5 bis 6
100 ml
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Säugetierzellen
100 X
Flüssig
Steril gefiltert
Nachhaltige Verpackung
440 bis 500 mOsm/kg
Gibco™, GlutaMAX™
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3087801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number35050061
Chargennummer2744455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number35050061
Chargennummer2492929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number35050061
Chargennummer2523107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number35050061
Chargennummer2523109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number35050061
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement > 100 ml