Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml)
Zur Prävention bakterieller Kontaminationen von Zellkulturen durch die effektive Kombinationswirkung auf grampositive und gramnegative Bakterien.
Marke: Gibco™ 15140122
Beschreibung
Das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnene Penicillin wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand verändern. Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus isoliert. Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
- Enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin
- 10.000 μg/ml Streptomycin in einem 10 mM Citratpuffer (für die pH-Stabilität)
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: Trockeneis Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen | |
Trockeneis |
100X | |
Antibiotikum | |
Sterile-filtered | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
- PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Streptomycin sulfate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2585651 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 15140148,15140122 |
243335 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 15140148,15140122 |
203043 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15140148,15140122 |
2585619 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15140148,15140122 |
2585609 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15140148,15140122 |