Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), minus Vitamin A
Geeignet für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen.
Marke:  Gibco™ 12587010
212.42 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
215.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11500446
  • 255.00 CHF / 10 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
B-27 Supplement minus Vitamin A ist eine Variation des am häufigsten zitierten neuronalen Zellkultur-Supplements und eine angepasste Version der ursprünglichen B-27 Supplements ohne Vitamin A (Retinylacetat). B-27 Supplement minus Vitamin A ist ein serumfreies Supplement, das ideal für die Kultivierung von neuronalen Vorläuferzellen und Stammzellen, entweder als Neurosphären in Suspension oder in adhärenten Monolayer-Kulturen, geeignet ist, ohne eine Differenzierung zu induzieren. B-27 Supplement minus Vitamin A ist als 50x Flüssigkeit erhältlich und für die Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht konzipiert.
B-27 Supplement eignet sich für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen. Für weitere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen für das B-27 Supplement und Neurobasal Medien an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
serumfrei
Säugetierzellkultur
Zellkultur-Supplement
Steril
10 mL
serumfrei
Neuronale Vorläuferzellen
50 X
Flüssig
serumfrei
B-27™
Trockeneis
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2928456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12587010,12587001
Chargennummer2927361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12587010,12587001
Chargennummer2450109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12587010,12587001
Chargennummer2450486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12587010,12587001
Chargennummer2450101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12587010,12587001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), minus Vitamin A > 10 ml