Learn More
Gibco™ Neurobasal™-A Medium, keine D-Glukose, kein Natriumpyruvat
GREENER_CHOICE
Das Gibco™ Neurobasal™-A Medium ohne D-Glucose und Natriumpyruvat wird verwendet, um das Wachstum postnataler ZNS-Neurone in Anwendungen zu unterstützen, bei denen D-Glucose und Natriumpyruvat Störungen erzeugen können.
Marke:  Gibco™ A2477501
97.18 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15329741
  • 115.00 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für neuronale Studien, die das Fehlen von Insulin, Glukose und Natriumpyruvat erfordern, wie Glukoseantwort- oder Insulinreaktionsstudien, empfehlen wir Gibco B-27 Supplement ohne Insulin als Ergänzung zu diesem Medium.
  • Neurobasal Medium eignet sich für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen. Für andere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen von neurobasalen Medien und B-27 Supplementen an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nervenzellen
Flüssig
Phenolrot
Neurobasal™
Umgebungstemperatur
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
serumfrei
Neurobasal Medium
Ohne Glukose, Ohne Natriumpyruvat
500 mL
Endotoxin, Leistung, Sterilität, Osmolalität, pH
Neuronale Zellkultur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2922521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA2477501
Chargennummer2452116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2477501
Chargennummer2452118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2477501
Chargennummer2452122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2477501
Chargennummer2452120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2477501
Name des Produkts
Gibco™ Neurobasal™-A Medium, keine D-Glukose, kein Natriumpyruvat > Menge: 500 ml