Learn More
Gibco™ Hibernate™-A Medium
GREENER_CHOICE
Hibernate™-A Medium
Marke:  Gibco™ A1247501
Artikelnummer. 12087586
  • 219.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hibernate Medium ist ein CO2-unabhängiges Nährmedium für die Erhaltung von neuronalen Zellen, Gewebe und Gewebeschnitten. Hibernate-A Medium ist für adulte und postnatale Zellen oder Gewebe mit Umgebungs-Konzentrationen von CO2 optimiert.
Mit Hibernate Medium können Neuronen bis zu 48 Stunden lang in Umgebungs-Konzentrationen von CO2 gehalten werden. Wissenschaftler profitieren deshalb von größerer Verlässlichkeit und Kontrolle bei Experimenten mit lebenden Zellen beispielsweise in der Mikroskopie, der Durchflusszytometrie und anderen physiologischen Studien. Hibernate Medium ermöglicht darüber hinaus eine Erhaltung lebensfähigen Hirngewebes vor der Weiterverarbeitung bis zu einem Monat unter Kühlung und Beibehaltung der Gewebeschnitte.
Hibernate Medium kann mit B-27 Supplementen kombiniert werden, um ein vollständiges Medium zu erhalten.
Für andere Anwendungen bieten wir alternative Rezepturen von Hibernate Medium und B-27 Supplementen an.
Etablierte Protokolle mit Hibernate Medium finden Sie in unserem Gibco Handbuch für Protokolle in der Neurobiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
serumfrei
Flüssig
Serumfrei
Phenolrot
500 mL
Zytotoxizität, Endotoxin, Sterilität, pH-Wert, Osmolalität
Nervenzellen
Säugetierzellkultur
Zellkulturmedium
Steril
Hibernate™
Umgebungstemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2507806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1247501
Chargennummer2507804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1247501
Chargennummer2401465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1247501
Chargennummer2336931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1247501
Chargennummer2679185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1247501
Name des Produkts
Gibco™ Hibernate™-A Medium > 500 ml