Learn More
Gibco™ CTS™ Neurobasal™ Medium
CTS™ Neurobasal™ Medium
Marke: Gibco™ A1371201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CTS™ (Cell Therapy Systems) Neurobasal™ Medium ist ein serumfreies Basismedium für die langfristige Lebensfähigkeit von pränatalen und embryonalen Hippocampuszellen und anderen Neuronen des ZNS. Bei Verwendung mit B-27™ Supplement können mit Neurobasal™ Medium CTS™ Medien humane Glioblastomzellen, Neuronen, neuronale Stammzellen und nicht aus dem ZNS stammende Stammzelllinien mit guter Lebensfähigkeit und Überlebensfähigkeit kultiviert werden. Neurobasal™ Medium CTS™ Medien, enthalten nach Zugabe von B-27™ Supplement Antioxidantien zur Reduzierung reaktiver Sauerstoffschäden und weder Glutaminsäure noch Asparaginsäure, was die Untersuchung von exzitatorischen Neurotransmittern ermöglichMedienzubereitung
Vor der Verwendung mit Glioblastomzellen oder neuronalen Stammzellen müssen Cell Therapy Systems Neurobasal™ Medium CTS™ Medien mit L-Glutamin oder GlutaMAX™-I CTS™ Supplement ergänzt werden. Außerdem muss entweder eine serumfreie Ergänzung oder ein Serum hinzugefügt werden. Unsere empfohlene Ergänzung für humane Zellen ist B-27™ Supplement (Kat.- Nr. 17504)
Vereinfachen Sie Ihren Übergang in die klinische Forschung
Die Marke Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) umfasst eine breite Palette von Produkten für den Einsatz bei Zelltherapieanwendungen, einschließlich Medien, Reagenzien, Wachstumsfaktoren, Enzymen, Reagenzien für die Selektion und Expansion von Zellen und Geräten. Merkmale der Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) Produkte:
Für Forschungszwecke oder die nicht kommerzielle Herstellung von zellbasierten Produkten für die klinische Forschung.
ACHTUNG: Nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere.
Spezifikation
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. | |
serumfrei | |
Neurobasal Medium | |
Steril gefiltert | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
500 mL |
Nervenzellen | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Flasche | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Umgebungstemperatur |
Product Sheet: CTS Neurobasal and CTS Neurobasal-A Media
Version: A.0
DateigrößeVersion: 83.3 kB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ Neurobasal™ Medium > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur