Learn More
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex
Gassammelbeutel aus Latex. Der Kartell™ Latex Gasprobenballon eignet sich am besten zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben.
Marke:  Kartell™ 0123100
20.75 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10456123
  • 21.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Latex-Ballons für die Gasprobe
Spezifikation
Spezifikation
1.5 L
Latex
1500 ccm
150 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    9
    Minuten
    4
    Sekunden
    48
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex > 150 mm Durchm.