Learn More
Gibco™ B-27™ Plus Supplement (50x)
B-27 Plus Supplement ist die nächste Generation des am häufigsten genannten neuronalen Zellkulturprodukts B-27 Supplements
Marke: Gibco™ A3582801
107.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
B-27 Plus Supplement ist ein serumfreies Supplement, das bei Verwendung mit Neurobasal Plus Medium die höchste In-vitro-Überlebensrate bei primären, aus Mensch- und Nagetierstammzellen stammenden Neuronen aufweist. B-27 Plus Supplement bietet eine optimierte Formulierung, einen verbesserten Fertigungsprozess und eine strengere Qualitätskontrolle von Rohstoffen und Endprodukten. Diese Verbesserungen ermöglichen gegenüber anderen neuronalen Zellkultur-Mediensystemen eine höhere Überlebensrate neuronaler Zellen und verbesserte elektrophysiologische Aktivität und funktionelle Reife.
B-27 Plus Supplement bietet in Kombination mit Neurobasal Plus Medium:
- Mindestens 50 % höhere Überlebensrate der primären Rattenneuronen im Vergleich zum klassischen B-27 Supplement und Neurobasal Medium
- Höchste Überlebensrate von Neuronen aus primären Ratten-, Mäusen- und Humanstammzellen im Vergleich zu anderen handelsüblichen neuronalen Mediensystemen ohne Serum
- Verbesserte elektrophysiologische Aktivität und Reife— einheitlichere, stabilere und synchronisierte Spontanaktivität bei primären Nagetierneuronen nach 10 Tagen im Vergleich zum BrainPhys™ Neuronenmedium
- Beschleunigt den Neuritauswuchs, und steigert die Anzahl der synaptisch positiven Puncta
B-27 Plus (50x) ist als Supplement mit 10 ml erhältlich und kann andere neuronale Zellkultur-Supplements wie z. B. klassisches B-27 Supplement problemlos ersetzen. Das B-27 Plus Kultursystem für Neuronen, bestehend aus B-27 Plus Supplement und Neurobasal Plus Medium kann auch käuflich erworben werden und ist eine praktische und hochwertige Komplettlösung.
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
serumfrei | |
Säugetierzellkultur | |
Zellkultur-Supplement | |
Steril | |
10 mL | |
Endotoxin, Leistung, Sterilität |
Nervenzellen | |
50 X | |
Flüssig | |
serumfrei | |
B-27™ | |
Trockeneis |