Learn More
Gibco™ das Neurobasal™ Medium
Wird für das Wachstum neuronaler Zellen aus Hippocampus, Cortex und anderen Regionen des Gehirns verwendet. GIBCO™ Neurobasal™ Medium ist ein Basalmedium, das die speziellen Anforderungen von Kulturen pränataler und embryonaler neuronaler Zellen bei Verwendung mit Gibco™ B-27™ Supplement erfüllt.
Marke: Gibco™ 21103049
86.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ermöglicht die lang- und kurzfristige Erhaltung homogener Populationen neuronaler Zellen ohne die Notwendigkeit eines Astrozyten-Nährbodens.
- Ergänzt mit 0,5 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™-I Supplement und entweder mit einem serumfreien Supplement (wie B-27™ Supplement oder N-2 Supplement) oder mit Serum
- Getestet auf pH-Wert, Osmolalität, Endotoxin und die Abwesenheit von Bakterien- und Pilzkontaminationen.
Bestellinformation
Raumtemperatur
Spezifikation
Nervenzellen | |
Flüssig | |
Phenolrot | |
500 mL | |
Endotoxin, Leistung, Sterilität, Osmolalität, pH | |
Neuronale Zellkultur |
serumfrei | |
Neurobasal Medium | |
Neurobasal™ | |
Umgebungstemperatur | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |