Learn More
GlutaMAX™ Supplement
GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco 35050038
91.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement ist eine Alternative zu L-Glutamin mit höherer Stabilität, was die Zellviabilität verbessert. GlutaMAX™ Supplement eignet sich für adhärente und Suspensionskulturen von Säugetierzellen, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist. GlutaMAX™ Supplement wird als 200 mM L-Alanyl-L-Glutamin-Dipeptid in 0.85%iger NaCl-Lösung angeboten. GlutaMAX™ Supplement ist auch in einer Reihe von Medienformulierungen enthalten. Im Vergleich zu L-Glutamin hat GlutaMAX™ Supplement folgende Eigenschaften:Merkmale:
Minimiert die Ansammlung von giftigem Ammoniak
Im Gegensatz zu L-Glutamin zerfällt GlutaMAX™ Supplement nicht spontan zu Ammoniak. Stattdessen spalten die Zellen die Dipeptid-Bindung auf und setzen nach Bedarf L-Glutamin frei. Dieses System verhindert die Ansammlung von Zerfallsprodukten und erhält bei längerfristigen Kulturen eine Zufuhr von frischem L-Glutamin aufrecht.
Verbessert die Viabilität und Zellwachstum
Kulturen mit niedrigeren Ammoniak-Konzentrationen zeigen eine verbesserte Zellviabilität. Darüber verbleiben die Kulturbedingungen wegen der ständigen Konzentration von GlutaMAX™ Supplement besser unter Kontrolle, was bei L-Glutamin nicht möglich ist.
Bleibt über einen weiten Temperaturbereich hinweg stabil
GlutaMAX™ Supplement ist bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig. GlutaMAX™ Supplement hält die volle Funktionsfähigkeit 24 Monate lang bei Raumtemperatur, 2 bis 8 °C oder -5 bis 30 °C aufrecht und gewährleistet so ein anwenderfreundliches Lagern und Arbeiten. GlutaMAX™ Supplement ist selbst bei 37 °C mindestens eine Woche lang stabil.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 zertifiziert. Um lückenlose Versorgung sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ GlutaMAX™ Supplement an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
cGMP, ISO 13485, FDA | |
GlutaMAX™ Supplement, 100 ml, 100X-Konzentration, flüssige Form, sowohl für Adherent- als auch Suspensionskulturen von Säugetierzellen geeignet, ohne Anpassung erforderlich, GlutaMAX™ Supplement wird als 200 mM L-Alanyl-L-Glutamin-Dipeptid in 0.85 % angeboten | |
Flüssig | |
Säugetierzellkultur | |
Für In-vitro-Diagnostik |
15 bis 30 °C | |
100 X | |
GlutaMAX | |
100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GlutaMAX™ Supplement > 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur