Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Marke: Agilent BioTek 406PSUB1-SN
Beschreibung
- Schnelles, vollständiges Waschen von Mikrotiterplatten, optimiert für lose anhaftende Zellmonoschichten
- Bis zu drei Reagenzien-Spender mit wahlweise Peristaltikpumpe oder Spritzenantriebstechnologie für unterschiedliche Assay-Anforderungen96-, 384- und 1536- Well-Mikrotiterplatten
- Automatisiert lange und mühsame Prozesse zur Flüssigkeitshandhabung von Assays
- Kleinere Stellfläche für Tisch- oder Robotersysteme im Vergleich zu separaten Waschmaschinen und drei Dispensern
- Biostack-kompatibel für die automatisierte Verarbeitung von bis zu 50Mikrotiterplatten mit Standardhöhe
- Volle Kontrolle mit leistungsstarker PC-Software Liquid Handling Control
- Optimiertes Waschen für locker haftende Zellschichten
- Integrierter, zum Patent angemeldete Ultrasonic Advantage für die unbeaufsichtigte Wartung des Waschverteilers
- Optionaler Pufferwechsel von bis zu vier Puffern für komplexe Waschroutinen
Anwendungen:
- ELISA-Automatisierung
- MSD-Automatisierung
- HCS (High-Content-Screening)-Immunozytochemie
- Labelfreie zellbasierte Assays — insbesondere 1536-Well-Dichte Calciumfluss-Assay
- Magnetischer und Polystyrolkügelchen-Assay
- Automatisierung für Gen- und Proteinexpression
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
Spezifikation
±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL | |
Optional (1 or 2 L) | |
25 bis 3000 μl/Well | |
< 2 μl/Well | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
14.5 kg | |
High to Low Flow; Optimized rates for cell assays | |
406PSUB1 | |
Waschpuffer-Umschaltung, Spender für drei Reagenzien, 96-Röhrchenverteiler | |
42 cm | |
31,8 cm | |
46cm | |
100 bis 240 V |
CE- und ETL-Kennzeichnung | |
≤3 % VK | |
96-, 384- and 1536-well; Low profile and standard height; Solid and filter bottom (option) plates | |
13 Sekunden, 300 μl/Well ,96 Wells; 17 Sekunden, 100 μl/Well, 384 Wells (Kammer für 192 Röhrchen) | |
Verteiler mit 96 Röhrchen; Doppelaktionsverteiler | |
1 to 250 | |
50/60 Hz | |
1 μL | |
16,5 in. | |
12,5 in. | |
18 in. | |
32 lb. |