Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
auf Anfrage
Spezifikation
Genauigkeit | ±3 %; Dispensierung: ±1 μl bei 5 μl, +1 μl bei 20 μl, ±1 % bei 100 μl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
Flaschen | Optional (1 oder 2 l) |
Präzision | Waschlösung: < 3 % CV (modellabhängig); Dispensieren (Spritzenpumpe): ≤ 5 % CV bei 5 μl, ≤ 2,5 % CV bei 20 μl, ≤ 1 % CV bei 100 μl |
Dispensiervolumen | 500 bis 3000 μl/Well |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17257889
![]() |
Agilent BioTek
406P4-SN |
Gehäuse 406PF |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17227909
![]() |
Agilent BioTek
406SNA4-SN |
Gehäuse 406SNA4 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17217909
![]() |
Agilent BioTek
406SNA0LB-SN |
406SNA0LB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17267889
![]() |
Agilent BioTek
406PSNA4-SN |
Gehäuse 406PSNA4 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17287899
![]() |
Agilent BioTek
406PUB1-SN |
406PUB1. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17207909
![]() |
Agilent BioTek
406PUB3-SN |
406PUB3. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17297889
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB1-SN |
406PSUB1 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17277889
![]() |
Agilent BioTek
406PSU0LB-SN |
406PSU0LB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17287889
![]() |
Agilent BioTek
406PSU0SB-SN |
406PSU0SB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17257899
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB3-SN |
406PSUB3. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17207899
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB1LB-SN |
406PSUB1LB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17217899
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB1SB-SN |
406PSUB1SB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17237899
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB2LB-SN |
406PSUB2LB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17247899
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB2SB-SN |
406PSUB2SB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17267899
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB3LB-SN |
406PSUB3LB. |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Schnelles, vollständiges Waschen von Mikrotiterplatten, optimiert für lose anhaftende Zellmonoschichten
- Bis zu drei Reagenzien-Spender mit wahlweise Peristaltikpumpe oder Spritzenantriebstechnologie für unterschiedliche Assay-Anforderungen96-, 384- und 1536- Well-Mikrotiterplatten
- Automatisiert lange und mühsame Prozesse zur Flüssigkeitshandhabung von Assays
- Kleinere Stellfläche für Tisch- oder Robotersysteme im Vergleich zu separaten Waschmaschinen und drei Dispensern
- Biostack-kompatibel für die automatisierte Verarbeitung von bis zu 50Mikrotiterplatten mit Standardhöhe
- Volle Kontrolle mit leistungsstarker PC-Software Liquid Handling Control
- Optimiertes Waschen für locker haftende Zellschichten
- Integrierter, zum Patent angemeldete Ultrasonic Advantage für die unbeaufsichtigte Wartung des Waschverteilers
- Optionaler Pufferwechsel von bis zu vier Puffern für komplexe Waschroutinen
Anwendungen:
- ELISA-Automatisierung
- MSD-Automatisierung
- HCS (High-Content-Screening)-Immunozytochemie
- Labelfreie zellbasierte Assays — insbesondere 1536-Well-Dichte Calciumfluss-Assay
- Magnetischer und Polystyrolkügelchen-Assay
- Automatisierung für Gen- und Proteinexpression
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
Spezifikation
±3 %; Dispensierung: ±1 μl bei 5 μl, +1 μl bei 20 μl, ±1 % bei 100 μl | |
Optional (1 oder 2 l) | |
500 bis 3000 μl/Well | |
≤ 2 μl/Well | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
14,5 kg | |
Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays | |
1 μl | |
42 cm | |
46 cm | |
100/240 V |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Waschlösung: < 3 % CV (modellabhängig); Dispensieren (Spritzenpumpe): ≤ 5 % CV bei 5 μl, ≤ 2,5 % CV bei 20 μl, ≤ 1 % CV bei 100 μl | |
96-, 384- und 1536-Well-Platten, niedriges Profil und Standardhöhe, feste Platten und Filterboden (Option) | |
96 Wells: 300 μl/Well, 96-Röhrchen-Verteiler: 13 s; 384 Wells: 100 μl/Well, 192-Röhrchen-Verteiler: 17 s; 1536 Wells: 10 μl/Wells, zwei 32-Röhrchen-Verteiler: 36 Sekunden | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät/Spender | |
1 bis 250 | |
50/60 Hz | |
16,5 in. | |
18 in. | |
32 lb. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender