Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Marke:  Molecular Probes™ A23202
644.03 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10740194
  • 966.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V, Alexa Fluor 350-Konjugat
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, Alexa Fluor 350 Konjugat.
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
346/442
Blau
Alexa Fluor 350
500 μL
Annexin V-Konjugat
UV
100
Nasseis
Durchflusszytometer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2965774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberA23202
Chargennummer2752595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberA23202
Chargennummer2652938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberA23202
Chargennummer2421206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2022 Catalog NumberA23202
Chargennummer2183922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2020 Catalog NumberA23202
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion > 500 μl