Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierung mit diesen Platten und Modulen mit Affinitätsbindungsoberflächen.
Marke: Thermo Scientific™ 436032
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierungen mit den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflächen für Affinitätsbindungen.
Oberflächen mit Affinitätsbindung (passives Streptavidin und Immobilizer Streptavidin, Nickel-Chelat und Glutathion, BioBind)
Standard | |
8 x 12 | |
Affinity | |
Microplate | |
400 μl | |
100 μl | |
Glutathion | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
1 | |
GST |
Kolorimetrisch | |
15 Cases, 1 Pk. | |
Durchsichtig | |
Polystyrene | |
96 | |
Unsteril | |
400 μl | |
15 | |
Unspezifiziert |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.