Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Marke:  Molecular Probes™ A13202
644.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10277242
  • 990.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V, Alexa Fluor 568-Konjugat
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, Alexa Fluor 568 Konjugat.
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
578/603
Orange-Rot
Alexa Fluor 568
500 μL
Annexin V-Konjugat
532, 561
100
Nasseis
Durchflusszytometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion > 500 μl