Learn More
Invitrogen™ Annexin Bindungspuffer (5X), für Durchflusszytometrie
Annexin-Bindungspuffer (5X) für Durchflusszytometrie
Marke: Invitrogen™ V13246
120.65 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bindung von Annexin V an Phosphatidylserin zur Verwendung in Apoptose-Assays zu erleichtern.Specifications
50 mL | |
Annexin-Bindungspuffer | |
Nasseis | |
Durchflusszytometrie |
7,4 | |
Enthält 1 Flaschen Annexin-Bindungspuffer (5x Lösung, 50 ml). Bei 2–8 °C lagern. |
|
50 mm HEPES, 700 mm NaCl, 12,5 mm CaCl2, pH 7,4 | |
Konzentriert |