Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Marke:  Molecular Probes™ A13201
665.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10633853
  • 1022.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V, Alexa Fluor 488 Konjugat (Ersatz für Kat.- Nr. PHN1010 und PHN1008)
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, Alexa Fluor 488 Konjugat.
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
495/519
Grün
Alexa Fluor 488
500 μL
Annexin V-Konjugat
488
100
Nasseis
Durchflusszytometer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2975901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog NumberA13201
Chargennummer2916307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog NumberA13201
Chargennummer2836690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog NumberA13201
Chargennummer2752679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Catalog NumberA13201
Chargennummer2495454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2022 Catalog NumberA13201
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion > 500 μl