Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
694.00 CHF - 1402.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Annexin V-Konjugat
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Anregung/Emission Durchflusszytometer-Laserlinien Konjugat Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anregung/Emission Durchflusszytometer-Laserlinien Konjugat Preis Menge & Verfügbarkeit  
10633853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
A13201
495/519 488 Alexa Fluor 488
1022.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10267242
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A13199
494/518 488 FITC
958.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10277242
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A13202
578/603 532, 561 Alexa Fluor 568
990.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10443442
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A13203
590/617 532 Alexa Fluor 594
1008.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10318162
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A13204
Biotin-X
1042.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10740194
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A23202
346/442 UV Alexa Fluor 350
994.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10297152
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
A23204
650/665 633-637 Alexa Fluor 647
994.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10267452
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
A35108
555/565 532, 561 Alexa Fluor 555
694.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10614263
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A35109
679/702 633-637 Alexa Fluor 680
1018.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10246572
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A35110
650/660 633-637 APC (Allophycocyanin)
1402.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10033122
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A35111
565/578 488, 532, 561 PE
960.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10695373
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A35122
410/455 405 Pacific Blue
968.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V-Konjugat
Nasseis
Durchflusszytometer
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion