Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marke:  Invitrogen™ 62248
228.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24278" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10116287
  • 261.00 CHF / 1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Die DAPI-Lösung (1 mg/ml) bei 2–8 °C lichtgeschützt lagern.
Zellundurchlässig
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät
Fluoreszent
Pierce™
Fluorescent Dye
Nucleus
1 mg/mL
360 nm
Zellbildgebung
1 ml
460 nm
Raumtemperatur
DAPI
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3046150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number62248
Chargennummer3045000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number62248
Chargennummer3044999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number62248
ChargennummerZC4229401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number62248
ChargennummerZE4287431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number62248
Name des Produkts
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > DAPI-Lösung (1 mg/ml); 1 ml