Learn More
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für Affinitätsbindungen
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierung mit diesen Platten und Modulen mit Affinitätsbindungsoberflächen.
Marke: Thermo Scientific™ 95029263
Beschreibung
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierungen mit den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflächen für Affinitätsbindungen.
Oberflächen mit Affinitätsbindung (passives Streptavidin und Immobilizer Streptavidin, Nickel-Chelat und Glutathion, BioBind)
- Hochspezifische Bindung
- Definiertere molekulare Orientierung
- Die Immobilizer Oberflächen verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis
- Streptavidin-Biotin-Wechselwirkung kann zur Immobilisierung einer Vielzahl von Biomolekülen verwendet werden
Spezifikation
Kolorimetrisch | |
Affinity | |
Microplate | |
Streptavidin | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 | |
biotinyliert |
5 Cases | |
Durchsichtig | |
200 μl | |
400 μl | |
5 | |
Unspezifiziert |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.