Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents
CellEvent Caspase-3/7-Nachweisreagenzien sind neuartige fluorogene Substrate für den Apoptosenachweis. Diese Substrate weisen aktivierte Caspase-3/7 in lebenden Zellen nach, die sich durch Arbeitsabläufen zum Antikörpernachweis fixieren und multiplexen lassen.
Marke:  Invitrogen™ C10723
196.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
220.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15662714
  • 262.00 CHF / 25 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 x 25 µl-Fläschchen
1 x 25 µl 2 mM Reagenz in DMSO. Bei ≤ -20 °C trocken und vor Licht geschützt lagern.
Grün
CellEvent™
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät
Andere Labels oder Farbstoffe
Caspase 3/7 Reagenz
∼ 502/530 nm
Raumtemperatur
Fluoreszenz
CellEvent™ Caspase 3/7 Grün
2 mM in DMSO
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents > Grün, ∼502/530 nm, 1 x 25 μl-Fläschchen