Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Marke:  Molecular Probes™ A35111
625.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033122
  • 960.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V, PE-Konjugat (R-PE Annexin V) (ersetzt Annexin-Produkt Annexin V04)
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, R-PE-Konjugat.
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
565/578
Rot
PE
Lösung
250 μL
Annexin V-Konjugat
488, 532, 561
50
Nasseis
Durchflusszytometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion > 250 μl