Learn More
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für Affinitätsbindungen
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierung mit diesen Platten und Modulen mit Affinitätsbindungsoberflächen.
Marke:  Thermo Scientific™ 436022
700.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10636083
  • 707.29 CHF / 15 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierungen mit den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflächen für Affinitätsbindungen.
Oberflächen mit Affinitätsbindung (passives Streptavidin und Immobilizer Streptavidin, Nickel-Chelat und Glutathion, BioBind)
  • Hochspezifische Bindung
  • Definiertere molekulare Orientierung
  • Die Immobilizer Oberflächen verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis
  • Streptavidin-Biotin-Wechselwirkung kann zur Immobilisierung einer Vielzahl von Biomolekülen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Kolorimetrisch
Einzeln verpackt
Durchsichtig
Polystyrol
96
Unsteril
350 μl
15
Unspezifiziert
biotinyliert
Ohne Deckel
8 x 12
Affinity
LockWell Modul C8 (x12) im Rahmen
350 μl
100 μl
Streptavidin
Runder, flacher Boden (F-Well)
1
15/Karton
Dokumentation
Manuals
Product Bulletins
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer186127 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number436022
Chargennummer180865 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number436022
Chargennummer175384 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number436022
Chargennummer177838 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number436022
Chargennummer163504 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number436022
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für Affinitätsbindungen > Nunc, LockWell-Modul C8 (x12) im Rahmen, runder Boden, Streptavidin kovalent gebunden, 350 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.