Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Marke:  Molecular Probes™ A35122
631.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10695373
  • 968.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V, Pacific Blue Konjugat, für Durchflusszytometrie
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, Pacific Blue-Konjugat.
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
410/455
Blau
Pacific Blue
500 μL
Annexin V-Konjugat
405
100
Nasseis
Durchflusszytometer
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3123572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberA35122
Chargennummer2647626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog NumberA35122
Chargennummer2448089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 Catalog NumberA35122
Chargennummer2418427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog NumberA35122
Chargennummer2311914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2021 Catalog NumberA35122
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion > 500 μl