Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
0.95 CHF - 229.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Material PVC
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10360333
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500608
6 mm 8 mm 100 m
56.00 CHF
100 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10566784
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500609
6 mm 9 mm 100 m
63.15 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10086301
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500610
6 mm 10 mm 50 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10654903
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3501822
18 mm 22 mm 50 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10610333
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3510612
6 mm 12 mm 50 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10340631
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3511320
13 mm 20 mm 50 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12325303
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3511624
16 mm 24 mm 50 m
208.00 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10248690
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3511927
19 mm 27 mm 50 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15942921
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3511927
19 mm 27 mm 50 m
229.00 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10219182
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500811
8 mm 11 mm 50 m
40.25 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10084013
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3501216
12 mm 16 mm 50 m
74.90 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10071544
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500305
3 mm 5 mm 100 m
39.40 CHF
100 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10256944
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500406
4 mm 6 mm 100 m
28.20 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10184994
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500508
5 mm 8 mm 100 m
64.05 CHF
100 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10623015
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500710
7 mm 10 mm 50 m
35.95 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10156070
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3501317
13 mm 17 mm 50 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10366702
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500711
7 mm 11 mm 50 m
53.65 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17851530
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500710100
7 mm 10 mm 100 m
70.25 CHF
100 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
Durchsichtig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche