missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche

Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3500610

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10086301

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2008
PVC
50 m
Je 1 x
6 mm
10 mm
2 mm
Durchsichtig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:6mm; Außendurchmesser:10mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt