Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3501822
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10654903
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
50 m
Je 1 x
18 mm
22 mm
2 mm
Durchsichtig
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:18mm; Außendurchmesser:22mm