Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3500711
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Hitzebeständig bis zu 60 °C
- Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PVC | |
50 m | |
Je 1 x |
7 mm | |
11 mm | |
2 mm | |
Durchsichtig |